CLS5660500
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Verbindung
joint stopper19
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5660-500
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)