CLS5644100
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 100 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 5644-100
tol. measuring range
0.08 mL
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)