Merck
CLS56402
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5640-2
tol. measuring range
0.015 mL
Kolbenkapazität
(2 mL)
Allgemeine Beschreibung
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS56402-12EA4061831674842
CLS56402-1EA