CLS563525
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5635
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Stopfengröße
13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5635-25
Kapazität
25 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)