CLS56312
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 2 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
8
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5631-2
tol. measuring range
0.015 mL
Kapazität
2 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)