CLS5600500
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Snap cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5600-500
tol. measuring range
0.20 mL
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)