CLS51002L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
joint stopper13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
subdivision 100
Verpackung
pack of 1
case of 8
Hersteller/Markenname
Corning 5100-2L
Messbereich Volumen
400-1,800 mL
Kapazität
2,000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
- Features a heavy-duty rim.
- Ideal for use as a titration flask.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS51002L-1EA | 4061825882888 |
CLS51002L-8EA | 4061831700596 |