CLS4985500
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 500 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Halsgewindegröße
38-430
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4985-500
Messbereich Volumen
100-500 mL
Kapazität
500 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)