CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Synonym(e):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Halsgewindegröße
24-410
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
Verpackung
pack of 12
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 4985-50
Messbereich Volumen
20-50 mL
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)