Merck
CLS4965B500
Pyrex® three-neck round-bottom flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask, bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4965B-500
Kapazität
500 mL
Halsumfang
(3)
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)