CLS49605L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper joint
Verpackung
pack of 1
case of 3
Hersteller/Markenname
Corning 4960-5L
Kapazität
5,000 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)