CLS49601L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 34/45
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard taper joint
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 4960-1L
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)