CLS4442500
Pyrex® long neck culture flask
capacity 500 mL
Synonym(e):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type closure cap
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4442-500
Kapazität
500 mL
Hals AD
(38 mm)
38 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)