CLS4442125
Pyrex® long neck culture flask
capacity 125 mL
Synonym(e):
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type Closure cap
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 4442-125
Kapazität
125 mL
Hals AD
25 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)