CLS44232XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
with wide beaded mouth (without stopper)
Synonym(e):
Baffled culture flask, Fernbach flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (code 7740)
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Beschreibung
Ht: 230mm, Outer Diameter (OD): 200mm, Neck OD: 68mm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 3
Hersteller/Markenname
Corning 4423-2XL
Kapazität
2,800 mL
Allgemeine Beschreibung
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)