CLS4060250
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 250 mL
Synonym(e):
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Stopfengröße
5
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
Verpackung
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 4060-250
Kapazität
250 mL
Halsumfang
(1)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)