Merck
CLS3953312EC
Pyrex® Gasdispersionsrohr
pore size 70-220 μm
Synonym(e):
Corning® 39533
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 39533-12EC
Porengröße
70-220 μm
Allgemeine Beschreibung
Mit 12 mm Frittenzylinder (12mm A.-Durchmesser), zur Dispersion von Gasen in Flüssigkeiten. Die Blasengrösse ist von der Porengrösse abhängig. Kann auch durch enge Öffnungen eingeführt werden (Corning® 39533)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)