Merck
CLS3294050F
Pyrex® Glas-Filtertiegel Typ Gooch
capacity 50 mL, porosity 4-5.5 μm
Synonym(e):
Corning® 32940
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 32940-50F
Kapazität
50 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
4-5.5 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Mit Fritte. Besonders geeignet für analytische Arbeiten, bei denen Niederschläge bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden müssen. Auch für höhere Temperaturen geeignet. Extreme Temperatursprünge sollten jedoch vermieden werden.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)