Merck
CLS31760500C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 500 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Verbindung
joint: ST/NS stopper40/50
Leistungsmerkmale
cap
fritted
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 31760-500C
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
64 mm × 300 mm
Schlauch AD
8 mm
Porengröße
porositycoarse
coarse
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)