CLS302625
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3026
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3026-25
tol. measuring range
0.17 mL
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Calibrated "to deliver".
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)