Merck
CLS30251L
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonym(e):
Corning® 3025
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 10.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3025-1L
tol. measuring range
±5%
Volumen
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS30251L-1EA4061833882955