Merck
CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Corning® 2155
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Hersteller/Markenname
Corning 2155-19
Länge
283 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Tropfspitze. Auch für Fraktionierungen.(Corning 2155)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)