Merck
CLS2094500
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Synonym(e):
burettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2094-500
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® 2094
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)