Merck
CLS20941L
Pyrex® colored scale dispensing burette, with straight bore PTFE stopcock plug
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Synonym(e):
burettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2094-1L
Messbereich Volumen
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Volumen
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Corning® 2094
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)