CLS15854L
Pyrex® serum bottle
capacity 4 L
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Verpackung
case of 8 ea
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1585-4L
Flaschenhalsdurchm.
~31 mm
Kapazität
4 L
Durchm. × H
165 mm × 287 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)