CLS1367160
Corning® narrow mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, cap size 28-400
Synonym(e):
storage vessel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
phenolic cap
square bottle
Kappengröße
28-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
graduations
Verpackung
pack of 12 ea
case of 48 ea
Hersteller/Markenname
Corning 1367-160
Flaschenhalsdurchm.
~72 mm
Kapazität
160 mL
Durchm. × H
44 mm × 150 mm
Fitting
28
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)