Merck
CLS12202L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 2000 mL
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1220-2L
Kapazität
2000 mL
Durchm. × H
138 mm × 250 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)