CDS003560
5-hydroxy-2-methylbenzo[d]oxazole
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Cc1nc2cc(O)ccc2o1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-5-9-7-4-6(10)2-3-8(7)11-5/h2-4,10H,1H3
InChIKey
VWFUDKCJVNWDPI-UHFFFAOYSA-N