Merck
CAD9916
Einwegnadel zur Fütterung von Tieren, steril, verformbar 304 SS
size 20G, L × diam. 2.8 in. × 1.9 mm , ball
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
Größe
20G
Verpackung
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × Durchm.
2.8 in. × 1.9 mm , ball
Allgemeine Beschreibung
  • Ihr Design ermöglicht dem Wissenschaftler, die Form der Nadel an spezifische Bedürfnisse anzupassen
  • Die Nadeln werden gerade geliefert und können leicht in jede gewünschte Form gebogen werden
  • Hergestellt aus Edelstahlröhren der Qualität 304
  • Luer-Anschluss aus Kunststoff
  • Silikon-Spitzen für möglichst problemloses Einführen
  • Jeweils 5 Nadeln in einem sterilen Tyvek-Blisterbeutel – 20 Beutel pro Kiste
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)