Merck
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanethylether
98%
Synonym(e):
3,3′-Oxydipropionitril, 2,2′-Dicyan-diethylether, Bis-(2-cyanethyl)-ether
About This Item
Lineare Formel:
O(CH2CH2CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
Beilstein:
1746454
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChIKey
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)