Merck
C49909
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Methoxy-3-Nitropyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
78-80 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(c(Cl)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
InChIKey
DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)