Merck
C23209
Sigma-Aldrich
1-Chloranthrachinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.66
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
159-160 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChIKey
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yue Fan et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(1), 1801368-1801368 (2019-01-16)
Disperse reactive dyes with appropriate chemical structure are key for the coloration of natural fibers in the water-free environmentally friendly medium of supercritical carbon dioxide with various advantages. The objective of this work is to design and synthesize a novel