Merck
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-yl-essigsäure
98%
Synonym(e):
2-Cyclopenten-1-ylessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
C5H7CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.15
Beilstein:
2042172
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
InChIKey
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)