BR782091
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade prem
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade premium
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt Skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 782091
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
black, with transparent bottom
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)