BR781986
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 781986
Größe
120 μL
384 wells
Arbeitsvolumen
120 μL
Farbe
white, with transparent bottom
Bindungsart
cell culture treated
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781986-50EA | 4061834132264 |