BR781911
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, inertGrade
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781911
Größe
330 μL
96 wells
Arbeitsvolumen
330 μL
Farbe
black, with transparent bottom
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)