BR781740
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonym(e):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781740
Größe
100 μL
384 wells
Arbeitsvolumen
100 μL
Farbe
transparent
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)