Merck
BR781701
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, white
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom)
Verpackung
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Hersteller/Markenname
BRAND 781701
Größe
10 μL
1536 wells
Arbeitsvolumen
10 μL
Farbe
white
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)