BR780755
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations: no
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780755
Kapazität
0.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)