BR780702
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 1.5 mL, conical bottom, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 780702
Kapazität
1.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)