BR718920
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Bürker pattern
with clips, double ruled
Synonym(e):
BLAUBRAND®, Bürker, Cell culture, Counting Chambers, ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with clips
Hersteller/Markenname
BRAND 718920
Wells
1
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BLAUBRAND® quality
- Outstanding measurement precision
- 100% certified quality
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)