Merck
BR709110
BRAND® pipetting aid for BLAUBRAND® intraEND micropipettes
Synonym(e):
Accessories, Micropipettes, Pipettes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
PET
Beschreibung
includes - Glass tube, rubber adapter, and rubber teat with venting hole
Hersteller/Markenname
BRAND 709110
Volumen
>1 μL
Allgemeine Beschreibung
For BLAUBRAND® intraEND micropipettes > 1µl. Consisting of the PET plastic tube, silicone adapter, and TPE suction bellows with venting hole.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1