Merck
BR708220
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 250-480 mm, individual adjustment of length
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Materialien
FEP tube
Hersteller/Markenname
BRAND 708220
Verpackung
1 ea of
Länge
250-480 mm
AD
6 mm
Kapazität
25, 50 and 100 mL
Allgemeine Beschreibung
Adjusts to various bottle heights.
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)