Merck
BR708014
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 5 and 10 mL, standard, L 105 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polypropylene cap
Hersteller/Markenname
BRAND 708014
Verpackung
1 ea of
Länge
105 mm
Kapazität
5 and 10 mL
Allgemeine Beschreibung
Without recirculation valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)