BR704523
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 25 mL
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704523
Länge
800 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR704523-1EA | 4061831866650 |