BR464714
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 4
Synonym(e):
Filter, Filter funnel
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 464714
Kapazität
75 mL
Filterdurchm.
4.5 mm
Porengröße
10-16 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)