BR4640241
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
tantalum spring, volume range 1-10 mL, with recirculation valve
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
incremental 0.2 mL
with recirculation valve
Hersteller/Markenname
BRAND 4640241
Volumenbereich
1-10 mL
Fitting
(GL 28/S 28)
45 mm
GL 32
S 40
Allgemeine Beschreibung
Also suitable for dispensing of hydrofluoric acid when using platinum-iridium valve spring.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Protokolle
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.