BR38210
BRAND® volumetric flasks with 3 marks
capacity 100 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, DAkkS, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Leistungsmerkmale
class A DE-M marking, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Incl. DAkkS-certificate.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 38210
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR38210-1EA | 4061831856279 |