BR37490
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 500 mL, joint: 19/26, polypropylene stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS neck19/26
joint: 19/26
Leistungsmerkmale
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37490
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)