BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
Synonym(e):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Sample Storage, Tubes
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 700 × g
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 362038
Länge
203 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)